Key Documents
739731
Sigma-Aldrich
2-Aminooxazole
97%
Synonyme(s) :
2-Oxazolamine, Oxazole-2-ylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
90-95 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
Clé InChI
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Bini Mathew et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112952-112952 (2020-11-04)
ALS is a rare type of progressive neurological disease with unknown etiology. It results in the gradual degeneration and death of motor neurons responsible for controlling the voluntary muscles. Identification of mutations in the superoxide dismutase (SOD) 1 gene has