Key Documents
736104
Sigma-Aldrich
2-Nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
67-72 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-3-1-2-4-6-5/h1-4H
Clé InChI
HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable