Key Documents
736023
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-iodopyridine
97%
Synonyme(s) :
4-Iodo-3-pyridinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-70 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cnccc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
Clé InChI
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable