731242
Yohimbine-(methyl-13C,d3 ester)
≥99 atom %, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
13C
D
≥99 atom %
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
288-290 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CC[C@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@H]3C[C@H]12
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3/t12-,15-,17-,18-,19+/m0/s1/i1+1D3
Clé InChI
BLGXFZZNTVWLAY-BRIZNRDQSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable