Key Documents
728721
Sigma-Aldrich
Ethyl propionate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH213COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Pf
-73 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1
Clé InChI
FKRCODPIKNYEAC-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup