Key Documents
724645
Sigma-Aldrich
3-Ethynylbenzoic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
164-171 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H6O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h1,3-6H,(H,10,11)
Clé InChI
PHPIMLZTBYCDSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1