Key Documents
724173
Sigma-Aldrich
Palmitoleic acid-13C16
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
cis-9-Hexadecenoic acid-13C16
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)513CH=13CH(13CH2)713COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
Pf
0.5 °C (lit.)
Densité
0.950 g/mL at 20 °C
Changement de masse
M+16
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Clé InChI
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup