Key Documents
722065
Sigma-Aldrich
4-Acetamidocyclohexanone
97%
Synonyme(s) :
4-N-Acetyl-amino-cyclohexanone, N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
136-140 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable