721174
2-(Tributylstannyl)pyrimidine
95%
Synonyme(s) :
2-Tributylstannanylpyrimidine, Tributyl (2-pyrimidyl)stannane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.512
Densité
1.164 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ncccn1
InChI
1S/C4H3N2.3C4H9.Sn/c1-2-5-4-6-3-1;3*1-3-4-2;/h1-3H;3*1,3-4H2,2H3;
Clé InChI
WTFFOOAJSDVASL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can also be used in the preparation of various (2-pyrimidyl)silanes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable