719900
Resomer® RG 504 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, lactide:glycolide 50:50, Mw 38,000-54,000
Synonyme(s) :
PLGA
About This Item
Produits recommandés
Forme
amorphous
Ratio alimentaire
lactide:glycolide 50:50
Poids mol.
Mw 38,000-54,000
Intervalle de dégradation
<3 months
Viscosité
0.45-0.60 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
Température de transition
Tg 46-50 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clé InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Application
It can be used to preparepolymer nanospheres for encapsulating CuO, to form stimuli-responsivemultifunctional nanocarriers.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.