Key Documents
717932
Sigma-Aldrich
(±)-Geosmin-(10-methyl-d3)
99 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
2β,6α-Dimethylbicyclo[4,4.0]decan-β-ol-(10-methyl-d3)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12D3H19O
Poids moléculaire :
185.32
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C12CCCCC1(O)C(C)CCC2
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3/i2D3
Clé InChI
JLPUXFOGCDVKGO-BMSJAHLVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable