Key Documents
717398
Sigma-Aldrich
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
97%
Synonyme(s) :
(Sp)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(4S)-4-isopropyl-2-oxazolyl]ferrocene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H28FeNOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D 366°, c = 0.1 in chloroform
Pf
158-162 °C
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C@H]2COC(=N2)[C]3[CH][CH][CH][C]3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H23NOP.C5H5.Fe/c1-17(2)21-16-25-23(24-21)20-14-9-15-22(20)26(18-10-5-3-6-11-18)19-12-7-4-8-13-19;1-2-4-5-3-1;/h3-15,17,21H,16H2,1-2H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
Clé InChI
FELCHLOAEMNOQM-GHVWMZMZSA-N
Application
(S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline can be used as a chiral ligand in the synthesis of rhodium, iridium, ruthenium, and osmium metal complexes.
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis and structure of chiral-at-metal complexes with the ligand (S)-2-[(Sp)-2-(diphenylphosphino) ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
Carmona D, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(26), 5560-5566 (2006)
Octahedral ruthenium (II) complexes containing the chiral ligand (4S)-2-[(Sp)-2-(diphenylphosphino) ferrocenyl]-4-(isopropyl) oxazoline (FcPN). X-Ray crystal structures of fac-[RuCl2 (PMe3) 2 (FcPN)] and fac-[RuCl2 (dppm)(FcPN)](dppm= bis (diphenylphosphino)methane)
Gimeno J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 637, 463-468 (2001)