Key Documents
710164
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2Br2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
124-129 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Brc1cc2sc(Br)cc2s1
InChI
1S/C6H2Br2S2/c7-5-1-3-4(10-5)2-6(8)9-3/h1-2H
Clé InChI
APDAUBNBDJUQGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable