Key Documents
701734
Sigma-Aldrich
Bromobenzene-d5
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Pentadeuterobromobenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6D5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.04
Numéro Beilstein :
1866602
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5585 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C
53 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.538 g/mL at 25 °C
1.539 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Clé InChI
QARVLSVVCXYDNA-RALIUCGRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Calixarenes. 5. Dynamic NMR characteristics of p-tert-butylcalix [4]-arene and p-tert-butylcalix [8] arene.
Gutsche CD and Bauer LJ.
Tetrahedron Letters, 22(48), 4763-4766 (1981)
Optical constants, and vibrational assignment of liquid bromobenzene-d5 between 4000 and 400cm-1 at 25? C.
Keefe CD and Donovan LA.
Journal of Molecular Structure, 597(1), 259-268 (2001)