Key Documents
698628
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
67-71 °C
Chaîne SMILES 
Cn1nccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C10H17BN2O2/c1-9(2)10(3,4)15-11(14-9)8-6-7-12-13(8)5/h6-7H,1-5H3
Clé InChI
HLXOVAMYQUFLPE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reagent used for the stereoselective preparation of N-[1-(cyanomethylaminocarbonyl)-2-arylethyl]arylamides used as Cathepsin inhibitors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Paul A Bethel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(16), 4622-4625 (2009-07-21)
A number of molecular recognition features have been exploited in structure-based design of selective Cathepsin inhibitors.