691593
Iron phosphide, Fe3P
99.5% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
−200 mesh
Chaîne SMILES
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
Clé InChI
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable