Key Documents
690643
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-butyne
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
1-Methylpropargyl bromide, 2-Bromo-3-butyne, 3-Bromobutyne, 3-Butyn-2-yl bromide
About This Item
Formule linéaire :
BrC(CH3)CC≡H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.99
Numéro Beilstein :
1098353
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
≥90% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
Clé InChI
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
76.6 °F
Point d'éclair (°C)
24.8 °C