Key Documents
684589
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Pf
140-144 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
Clé InChI
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable