Key Documents
68070
Sigma-Aldrich
2-Methylnonane
≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
2-Methylnonane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.28
Numéro Beilstein :
1696990
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.5% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.410
Point d'ébullition
166-169 °C (lit.)
Densité
0.726 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H22/c1-4-5-6-7-8-9-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
SGVYKUFIHHTIFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup