679399
(S)-(+)-2-Aminobutanmide hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
Pf
259-263 °C
Chaîne SMILES
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable