67520
1-Methyl-L-histidine
≥98.0% (TLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
3-(1-Methylimidazol-4-yl)-L-alanine, 3-Methyl-L-histidine (archaic), Nτ-Methyl-L-histidine
About This Item
Produits recommandés
product name
1-Methyl-L-histidine, ≥98.0% (TLC)
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −24±1°, c = 2% in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impuretés
≤5% water
Pf
~240 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cn1cnc(C[C@H](N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11)12/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable