Key Documents
665495
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.393
Point d'ébullition
74-75 °C/33 mmHg
Densité
1.154 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-2-1-3-10-4-5/h5,10H,1-4H2
Clé InChI
JOHFJTBDUSVGQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of positive allosteric modulators of metabotropic glutamate receptor subtype 4
Reactant for 5-HT7 receptor ligands
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup