Key Documents
65125
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthol
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxynaphthalen-2-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
Numéro Beilstein :
2043873
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
148-152 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(O)ccc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
Clé InChI
WWPKRXOOVICNJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable