Key Documents
647136
Sigma-Aldrich
5-(4-Formylphenyl)pyrimidine
97%
Synonyme(s) :
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
145-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
Clé InChI
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable