Key Documents
646083
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC17H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Changement de masse
M+1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
Clé InChI
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.0 °F
Point d'éclair (°C)
112.8 °C