Key Documents
614947
Sigma-Aldrich
Propanol-OD
99 atom % D
Synonyme(s) :
1-Propan(ol-d), Propyl alcohol-OD
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
Pf
-127 °C (lit.)
Densité
0.817 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-QYKNYGDISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup