612014
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Composition
TMS, 0.05%
Concentration
2 mg/mL in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Description générale
Quantité
Each pack contains 10 tubes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable