Key Documents
608831
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)315N· HCl
Poids moléculaire :
96.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
283-284 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl.C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i4+1;
Clé InChI
SZYJELPVAFJOGJ-VZHAHHFWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable