Key Documents
603643
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Propen-1-13C-1-ol
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CH13CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
96-98 °C (lit.)
Pf
-129 °C (lit.)
Densité
0.869 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH2]C=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2/i3+1
Clé InChI
XXROGKLTLUQVRX-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup