Key Documents
568147
Sigma-Aldrich
Vinylboronic acid dibutyl ester
97%
Synonyme(s) :
Dibutoxyvinylborane, Dibutyl B-ethenylboronate, Dibutyl vinylboronate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHB(OCH2CH2CH2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Contient
2-3 wt. % phenothiazine as stabilizer (prevents polymerizing)
Indice de réfraction
n20/D 1.4180 (lit.)
Point d'ébullition
35-40 °C/0.1 atm (lit.)
Densité
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCOB(OCCCC)C=C
InChI
1S/C10H21BO2/c1-4-7-9-12-11(6-3)13-10-8-5-2/h6H,3-5,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
JQKJEPJLCSCBGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a vinylation reagent and in Suzuki coupling reactions.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
153.0 °F
Point d'éclair (°C)
67.2 °C
Les clients ont également consulté
Journal of the American Chemical Society, 122, 58-58 (2000)
Journal of Organometallic Chemistry, 398, 53-57 (1990)