530301
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridinium hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].COc1ccnc(CCl)c1OC
InChI
1S/C8H10ClNO2.ClH/c1-11-7-3-4-10-6(5-9)8(7)12-2;/h3-4H,5H2,1-2H3;1H
Clé InChI
YYRIKJFWBIEEDH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves