524468
trans-Styrene-(β)-d
≥94 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone-d6 as stabilizer
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥94 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Contient
hydroquinone-d6 as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
Point d'ébullition
50-51 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C([2H])=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1D/b2-1+
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-GXFUBBPWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
88.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.11 °C - closed cup