518174
Tin(II) oxide
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Stannous oxide, Tin monoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[SnH2]
InChI
1S/O.Sn
Clé InChI
QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable