515396
3,5-Dibromobenzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pf
84-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1cc(Br)cc(C=O)c1
InChI
1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H
Clé InChI
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
- Synthesis of blue fluorescent dye derivatives for organic light emitting diodes
- Sharpless kinetic resolution for the formation of Baylis-Hillman enal adducts
- Synthesis of podophyllotoxin mimetic pyridopyrazoles as anticancer agents
- Allylic alkylation
- Synthesis of C2-symmetric biphosphine ligand I
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges