Key Documents
493007
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d4
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CD4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
21.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
0.55 (vs air)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Point d'ébullition
−161 °C (lit.)
Pf
−183 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Brass hose adapter Z14,681-1 or brass body mini gas regulator Z51,353-9 is recommended.
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-188 °C - closed cup