Key Documents
492086
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Cyclohexyl alcohol-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CC5H11OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
160-161 °C (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i6+1
Clé InChI
HPXRVTGHNJAIIH-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup