Key Documents
479683
Sigma-Aldrich
Isobutylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonyme(s) :
2-Methylpropylmagnesium chloride, Chloro(2-methylpropyl)magnesium, Chloroisobutylmagnesium
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.87
Numéro Beilstein :
3535133
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in THF
Point d'ébullition
65-67 °C
Densité
0.967 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup