478687
4-Iodophenyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
44-48 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Ic1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4INO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
KVMKUTIUJGYHBA-UHFFFAOYSA-N
Application
- silicon-stereogenic silicon-bridged arylpyridinones
- N-(4-iodophenyl)cholesteryl-3-carbamate
- N-(4-iodophenyl)pregnenolone-3-carbamate
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup