Key Documents
47543
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,6-hexanediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,6-diaminohexane hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H26N2O2 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
~153 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C21H26N2O2.BrH/c22-13-7-1-2-8-14-23-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20H,1-2,7-8,13-15,22H2,(H,23,24);1H
Clé InChI
QSBKKENLOBODIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable