475262
1,3-Diiodobenzene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Conditions de stockage
protect from light
Pf
34-37 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Ic1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clé InChI
SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 3,5-bis(perfluorodecyl)phenylboronic acid
- epitaxially aligned and separated polyphenylene lines on Cu(110)
- 1,3-bis(4-ethynyl-2,5-dibutoxyphenyl-1-ethynyl)benzene
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup