473863
Octafluoro-1,4-diiodobutane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
150 °C (lit.)
Pf
−9 °C (lit.)
Densité
2.474 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C4F8I2/c5-1(6,3(9,10)13)2(7,8)4(11,12)14
Clé InChI
JILAKKYYZPDQBE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable