468495
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
97%
Synonyme(s) :
DiI
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
crystalline
Composition
Carbon: 73.2-78.5%
Nitrogen: 2.7-3.3%
Couleur
dark purple
Pf
68 °C (dec.) (lit.)
λmax
549 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 276-282 nm in methanol at 0.01 g/L
≥130000 at 546-552 nm in methanol at 0.01 g/L
≥70000 at 514-520 nm in methanol at 0.01 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable