Key Documents
460125
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dioleate
average Mn ~914
Synonyme(s) :
O,O′-Dioleoylpolyethylene glycol 400, Polyethylene glycol 400 dioleate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO(OCH2CH2)nO2C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn ~914
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
>260 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Indice d'acide
4 mg KOH/g
Indice d'hydroxyle
10 mg KOH/g
Indice d'iode
75
Solubilité
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
Densité
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C38H70O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(39)41-35-36-42-38(40)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
Clé InChI
NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N
Application
Plasticizer
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves