Key Documents
425893
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol tris(octanoate-1-13C), Trioctanoin-carboxyls-13C3
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)613CO2CH2]2CHO213C(CH2)6CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i25+1,26+1,27+1
Clé InChI
VLPFTAMPNXLGLX-UTXJEHKQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
13C-trioctanoin: a nonradioactive breath test to detect fat malabsorption.
J B Watkins et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 90(3), 422-430 (1977-09-01)