423602
Ethyl cis-3-iodoacrylate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.533 (lit.)
Point d'ébullition
85 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]\C(I)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C5H7IO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
Clé InChI
AELYFQSZXFFNGP-ARJAWSKDSA-N
Description générale
Application
- vinyl sulfides
- (Z)-1-iodohept-1-en-3-ol
- (E)-1-iodohept-1-en-3-ol
- (Z)-β-iodoacrolein
- 6-oxo-M1Guo
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter