Key Documents
412252
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonyme(s) :
(Carboxymethyl)triphenylphosphonium bromide ethyl ester, NSC 60450
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OCOCH2P(C6H5)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.29
Numéro Beilstein :
3581273
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
145-150 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Wittig olefination reactions for synthesis of tetramic acid derivatives
  • Synthesis of precursors for Bergman cyclization
  • Preparation of PPAR agonists derived from thalidomide-related LXR antagonists
  • Synthesis of benzoxaboroles with antimalarial activity
  • Michael acceptor based cysteine protease inhibitors
  • Mechanistic studies of the IspH reductase protein
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable