Key Documents
402400
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dibutylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2NC6H3(OH)COC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.45
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
190-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCN(CCCC)c1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C22H27NO4/c1-3-5-13-23(14-6-4-2)16-11-12-19(20(24)15-16)21(25)17-9-7-8-10-18(17)22(26)27/h7-12,15,24H,3-6,13-14H2,1-2H3,(H,26,27)
Clé InChI
QPNFUBAIQZJEPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Sheng Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(3-4), 293-296 (2010-04-30)
A highly selective chemosensor based on fluoran dye for Fe(2+), 2'-anilino-3'-methyl-6'-dibuthylamino-N-((2'-(2''-ethylimino) methyl) naphthalen-2-ol) iso-indolin-1-one-fluoran (5), was designed and synthesized. The chemical structures of all the intermediates and the fluoran dye 5 are characterized by (1)H NMR, (13)C NMR, Ms and