Key Documents
400777
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
powder
Synonyme(s) :
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Formule linéaire :
NiI2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: nickel
Pf
797 °C (lit.)
Densité
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)