Key Documents
400637
Sigma-Aldrich
Silver(I) selenide
greener alternative
About This Item
Formule linéaire :
Ag2Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densité
8.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[Ag][Se][Ag]
InChI
1S/2Ag.Se
Clé InChI
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Electrical properties of silver selenide thin films prepared by reactive evaporation
Kumar MCS and Pradeep B
Bulletin of Materials Science, 25(5), 407-411 null
Studies on the thermodynamic stability of silver selenide
Nasar A and Shamsuddin M
Metall. Mater. Trans. B, 28(3), 519-522 null