399361
6-Oxoheptanoic acid
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
solid
Point d'ébullition
158-162 °C/9 mmHg (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)4-2-3-5-7(9)10/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
IZOQMUVIDMLRDC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As ketone linker used for the conjugation of hydrazide derivatives to proteins.
- Synthesis of N-(2-propynyl)-6-oxoheptanamide.
- Synthesis of adenosine triphosphate derivative.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges